Fontos dokumentumok
F4055
Anti-FMR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-FMRP, Anti-Fragile X Mental Retardation Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~80 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
fejlettebb validálás
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells lysate
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using methanol-acetone fixed heat-shocked NIH3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate
western blot: 2-4 μg/mL using RAT1 cell lysate
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?