BCR637
Human serum (Al, Se, Zn)
BCR®, certified reference material
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
matrix material
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR637
BCR637
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)