H5667
Human Serum
Heat Inactivated (from male AB clotted whole blood), USA origin, sterile-filtered
Szinonimák:
HI Human sera, HI Human serum, HI OTC, Human Serum, human sera, off the clot, otc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
összetétel
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
eredet
USA origin
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
szennyeződések
≤10 EU/mL Endotoxin
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Figyelmeztetés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.