Fontos dokumentumok
BCR613
Prostate specific antigen (protein mass)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
clinical
Formátum
matrix material
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR613
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3