SAB5600147
Anti-PSA (Prostate Specific Antigen) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM323, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-APS, Anti-KLK2A1, Anti-PSA, Anti-hK3
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM323, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: 1:1000-1:5000
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyediség
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2