Fontos dokumentumok
BCR311
6-Nitrobenzo[a]pyrene
BCR®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2c3ccc4cccc5ccc1c3c45
InChI
1S/C20H11NO2/c22-21(23)20-16-7-2-1-6-14(16)15-10-8-12-4-3-5-13-9-11-17(20)19(15)18(12)13/h1-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMMAFYSZGOFZCM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Analízis megjegyzés
BCR311
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)