Fontos dokumentumok
BCR305
1-Nitropyrene
BCR®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
153-155 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALRLPDGCPYIVHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Analízis megjegyzés
BCR305
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges