Fontos dokumentumok
BCR309
6-Nitrochrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
220 °C (dec.) (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C18H11NO2/c20-19(21)18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAWLTQJFZUYROA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
BCR309
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges