A7534
Bovine Serum Albumin solution
35% in saline, contains azide, aseptically filled
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Teszt
33.0-37.4 protein basis (biuret)
Forma
solution
tisztítva
heat shock fractionation
tartalmaz
sodium azide as preservative
nem tartalmaz
stabilizer
eredet
USA origin
koncentráció
33.0-37.4 mg/mL Biuret
35% in saline
technika/technikák
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?