Fontos dokumentumok
96573
Sabinene hydrate
analytical standard
Szinonimák:
4-Thujanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
optikai aktivitás
[α]20/D +31.5±2°, c = 1% in ethanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
58-62 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)[C@@]12CCC(C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXSDPILWMGFJMM-IVZWLZJFSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?