Fontos dokumentumok
86478
γ-Terpinene
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
gamma-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, p-Mentha-1,4-diene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
bp
182 °C (lit.)
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
124.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?