CCW4113
YSG Medium
Solid medium for the detection and isolation of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic food, suitable for microbiology
Szinonimák:
YSGMedium, tubes | 20 mL, Yeast-Starch-Glucose medium
Forma
solid
eltarthatósági idő
12 mo. at 8‑25 °C
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
agar, 15.0 g/L
glucose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
kiszerelés
box of 20 tubes
tárolási körülmény
(Tightly closed)
parameter
20 mL filling volume
szín
pale yellow
pH
3.7±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Alicyclobacillus spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
- Box of 20 tubes
- 17x145 mm glass tubes, ink labeled
- Metal-non injectable cap
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)