Fontos dokumentumok
95451
Supelco
TOC System Suitability Test Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41113319
Ügynökség
in accordance with USP (application)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tartalmaz
phosphoric acid as stabilizer
technika/technikák
TOC: suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
not suitable for instruments using gold lined sample cells, e.g. Anatel A-643, Sievers Model 400 (US) or Model 2244 OL (Europe)
Komponensek
kit contains TOC system suitability solution, TOC standard solution, TOC water
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)