Fontos dokumentumok
76067
Supelco
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 1000 mg/L±10 mg/L
Szinonimák:
Total Organic Carbon Reference Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
grade
analytical standard
Ügynökség
according to ISO/CEN EN1484
minőség
stabilized
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
1000 mg/L±10 mg/L
technika/technikák
TOC: suitable
alkalmasság
in accordance for application
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Totalorganic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organiccompound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possibleorganic contamination.
Alkalmazás
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) of drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater in accordance with ISO/CEN EN1484.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)