Merck
92291
Supelco
Tricosafluorododecanoic acid
analytical standard
Szinonimák:
PFAS, Perfluorododecanoic acid, Perfluorolauric acid
About This Item
Lineáris képlet:
CF3(CF2)10CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
614.10
Beilstein:
1811257
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
Teszt
≥96.5% (GC)
96.5-103.0% (T)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
245 °C/740 mmHg (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Liquid Chromatography–Mass Spectrometry (LC-MS) separation of 33 PFAS (Per- and poly-fluoroalkyl substances) using a superficially porous silica particles (SPP) based Ascentis® Express C18 column.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.