Fontos dokumentumok
91036
Supelco
β-Ionone
analytical standard
Szinonimák:
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.30
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
O=C(C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
Általános leírás
β-Ionone, an end ring analog of β-carotene, is a volatile carotenoid that contributes to the fragrance in many flowers, including petunia (Petunia hybrida).
Alkalmazás
β-Ionone may be used as a reference standard in the determination of β-ionone in wine using solid-phase extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Circadian regulation of the PhCCD1 carotenoid cleavage dioxygenase controls emission of beta-ionone, a fragrance volatile of petunia flowers.
Simkin JA, et al.
Plant Physiology, 136(3), 3504-3514 (2004)
Selection of astaxanthin-overproducing mutants of Phaffia rhodozyma with beta-ionone.
Lewis MJ, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 56(9), 2944-2945 (1990)
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.
Lopez, et al.
Journal of Chromatography A, 966(1-2), 167-177 (2002)