Fontos dokumentumok
87708
Tetramethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
form
crystals
minőség
LiChropur™
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV-elnyelés
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
alkalmasság
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- pH Standardization in Analytical Chemistry: Buffers serve as critical components in the batch-to-batch reproducibility studies for primary pH methods, ensuring high precision in pH measurement across various scientific disciplines, from pharmaceuticals to environmental science (Asakai et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?