Fontos dokumentumok
492175
Diazinon-(diethyl-d10)
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
törésmutató
n20/D 1.4978 (lit.)
bp
83-84 °C/0.002 mmHg (lit.)
sűrűség
1.152 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
tömegeltolódás
M+10
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHIVAFMUCKRCQO-HXOHQZFQSA-N
Alkalmazás
- In analytical methods for routine monitoring of residual pesticide.
- As an internal standard in GC–MS quantification of pesticides in food.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112.8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?