Fontos dokumentumok
21605
Patent blue V sodium salt
for microscopy
Szinonimák:
Acid blue 3 sodium salt, Food Blue 5 sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
Minőségi szint
Teszt
5 — 10% Na basis
form
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
blue to very dark blue
pH-tartomány
4.0-6.0
oldhatóság
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1200 at 630-640 nm in water
≥50 at 405-415 nm in water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3