Fontos dokumentumok
8.20975
Sigma-Aldrich
Phenothiazine
for synthesis
Szinonimák:
Phenothiazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
202-196-5
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥97.0% (HPLC)
bp:
381 °C/1011 hPa
gőznyomás:
0.0000647 Pa ( 20 °C)
gőznyomás
0.0000647 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
470 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
bp
381 °C/1011 hPa
mp
182-185 °C
oldhatóság
0.127 mg/L
sűrűség
1.296 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
650 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S1c2c(cccc2)Nc3c1cccc3
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Structural, electrical, optical, and DFT studies of phenothiazine-based D–ο–A frameworks for dye-sensitized solar cell applications: The study focuses on the utility of phenothiazine in dye-sensitized solar cells emphasizing its electron-donating properties (KS Dhivya, C Senthilkumar, K Karthika, 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3