Merck
70153
Millipore
Selenite Broth (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
Forma
powder
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
bacteriological peptone, 5.0 g/L
lactose, 4.0 g/L
sodium phosphate, 10.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective for Salmonella spp.
selective for Shigella spp.
Alkalmazás
A selective enrichment medium for Salmonella (including S. typhosa) from stool, urine or other pathological material.
Elkészítési megjegyzés
Supplement: 4 g/l of sodium hydrogen selenite (Cat. No. 71658)
Egyéb megjegyzések
Adaption of selenite broth for the detection of motile salmonellae
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E. Leifson
American Journal of Hygiene, 24, 423-423 (1936)
E A Hine et al.
Journal of clinical microbiology, 26(5), 875-878 (1988-05-01)
A semisolid selective motility agar based on selenite broth and designated semisolid selenite fecal (SSF) agar was developed for recovery of motile salmonellae from large numbers of rodent fecal specimens. The medium is easily prepared and inoculated; results are readily