Merck
738700
Sigma-Aldrich
4-Piperidinopyridine
97%
Szinonimák:
1-(4-Pyridyl)piperidine, 4-Piperidinopyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
78-83 °C
SMILES string
C1CCN(CC1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h4-7H,1-3,8-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTPBUCCXRGSDCR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)