Merck
67302
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 4,000
Szinonimák:
PS
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~4020
Mp ~4120
Mw ~4220
Mw/Mn ~1.05
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.Polystyrene that is toughened, can find applications in domestic mouldings. In combination with acrylonitrile butadiene styrene(ABS), it can be used in vacuum formed interiors for fridges and freezers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Davis.A and Sims D
Weathering of Polymers (1983)