Fontos dokumentumok
81291
Poly(ethylene glycol)
analytical standard, for GPC, 3,000
Szinonimák:
PEG
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~2980
Mp ~3120
Mw ~3060
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Poly(ethylene glycol) in Photonic Applications: A study utilizing angle-resolved optical spectroscopy investigated the impact of additives like poly(ethylene glycol) on the properties of photonic cellulose nanocrystal films. This research illustrates PEG′s utility in modifying optical materials, which can be crucial for developing new sensory and display technologies (Parton et al., 2024).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?