Merck
81188
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)
BioUltra, 1,000
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Lineáris képlet:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
form
solid
molekulatömeg
Mr 950-1050
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤50 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a non-ionic hydrophilic polymer and is available in different molecular weights. It helps in the purification and crystal growth of proteins and nucleic acids. PEG and dextran together result in aqueous polymer two phase system, which is required for the purification of biological materials. PEG also interacts with cell membrane, thereby allowing cell fusion.
Alkalmazás
Poly(ethylene glycol) has been used in the transformation mix solution of yeast. It has been used to prepare an agar-solute substrate to study the influence of cocoon of Cyclorana australis on liquid water exchange with the substrate.
Egyéb megjegyzések
In protein crystallization; As fusogen to obtain hybridomas for monoclonal antibody production; Significantly enhances the transfer of membrane immunoblotting
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)