Merck
02351
Supelco
Poly(methacrylic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 1,270
Szinonimák:
Poly(sodium methacrylate)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~1100
Mp ~1250
Mw ~1270
Mw/Mn
~1.15
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Poly(methacrylic acid sodium salt) is used as an analytical standard in the development of nebulized amphotericin B-polymethacrylic acid nanoparticles for use as pre-exposure prophylaxis agents to deliver anti-microbial drugs to the lung and inhibition of fungal infections caused by Aspergillus species.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Nebulised amphotericin B-polymethacrylic acid nanoparticle prophylaxis prevents invasive aspergillosis
Shirkhani K, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 11(5), 1217-1226 (2015)