Fontos dokumentumok
70887
Cetrimide Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Pseudomonas Selective Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
cetiltrimethyl-ammonium bromide, 0.3 g/L
gelatin peptone, 20.0 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
potassium sulfate, 10.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective for Pseudomonas spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.