Fontos dokumentumok
A-2050-040
TOC-Calibration Kit
50 mg TOC
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.21
gyártó/kereskedő neve
Altus
technika/technikák
TOC: suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
Általános leírás
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
Alkalmazás
This kit is intended to be used for the calibration and validation of analytical instruments during the measurement of total organic carbon (TOC) for drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)