75917
Brain Heart Infusion, Porcine
suitable for microbiology
Szinonimák:
BHI Broth, Brain Heart Broth
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine heart
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
amino-nitrogen, ≥4.5%
total nitrogen (N), ≥11%
kiszerelés
pkg of 500 g
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry.)
izzítási maradék
≤17%
veszteség
≤6.0% loss on drying
szín
light yellow
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, light yellow (and light brown-yellow and light brown)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.