Merck
PHL80556
Withanolide A
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,20,22-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, Withaniol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H38O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
470.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C(=O)O[C@H](C1)[C@](C)(O)[C@H]2CC[C@H]3[C@H]4[C@H](CC[C@]23C)[C@@]5(C)C(=O)C=CC[C@]5(O)[C@H]6O[C@@H]46
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-20(33-24(30)15(14)2)27(5,31)18-9-8-16-21-17(10-12-25(16,18)3)26(4)19(29)7-6-11-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-18,20-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-,25-,26-,27+,28-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXWHOKCXBGLTMQ-SFQAJKIESA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
C28-steroidal lactone that can induce nerve development and improve nervous system function. Potential therapeutic for neurologic disorders like Alzheimer′s and Parkinson′s disease. In primary rat cortical neurons, withanolide A significantly up-regulated IDE levels, a prominent enzyme involved in degrading amyloid β protein, which may help to clear excess amyloid β protein from an Alzheimer′s-inflicted brain.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium withania
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)