Merck
05290
Millipore
Sterility Indicator (Radiation Sterilization)
suitable for microbiology
Szinonimák:
Spore Strips (for Radiation Sterilization), Spore Strips Bioindicator (for Radiation Sterilization)
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Sterility Indicator (Radiation Sterilization) consists of Bacillus pumilus (ATCC 27142) spores impregnated on paper strips, individually placed into envelopes. The number of spores present per strip: 1 million. Bacillus pumilus is a radiation resistance species. The spores are highly resistant and are used to monitor the efficiency of radiation sterilization. These indicators as specified by U.S. military specification MIL-S-36586 are GMP requirements of U.S. FDA.
Kiszerelés
package of 25 strips
Dimension envelop (2 strips): 46x70 mm
Dimension strips: 33x7 mm
Komponensek
Bacillus pumilus (ATCC 27142) spores impregnated on paper strips (1 mio. spores per strip)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Endospores as biological indicator for the validation of sterilization process
CHEUNG H Y
Pharmaceutical Technology, 158-158 (2013)
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.