Merck
72659
Millipore
Anthracis Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.85
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Bacillus anthracis
Általános leírás
Polymixin is an inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants. Lysozyme specifically suppressses the growth of Gram negative contaminants.
Alkalmazás
inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants like Gram negatives
Komponensek
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Lysozyme 300000 units, Polymyxin B sulfate 30000 units
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)