70167
Malt extract
suitable for microbiology, Purified and clarified malt extract, supplemented with growth factors
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
chlorides, ~2%
reducing sugars (as maltose), ≥60%
izzítási maradék
~3%
veszteség
~6% loss on drying
pH
5-6 (3% in H2O)
oldhatóság
H2O: 3%, faintly turbid, yellow
alkalmazás(ok)
microbiology
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.