Fontos dokumentumok
46444
17α-Methyltestosterone
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
162-168 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Géninformáció
human ... AR(367)
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)