Fontos dokumentumok
650188
Methanol solution
suitable for HPLC, contains Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v)
Szinonimák:
Dimethyl sulfoxide:Methanol solution
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Methanol solution, (Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v))
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
410 mmHg
Forma
liquid
robbanási határérték
5.5-44 % (lit.)
koncentráció
(Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v))
technika/technikák
HPLC: suitable
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
mixture
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?