Merck
04580595
(+)-Menthofuran
primary reference standard
Szinonimák:
(6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, (R)-3,6-Dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
Beilstein:
2729
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
bp
204-206 °C (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGWKXXYGDYYFJU-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)