1.50252
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Szinonimák:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 250-4
About This Item
Javasolt termékek
product name
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
17% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
külső felület
330 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Good suitability for LC-MS applications
Analízis megjegyzés
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 80000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.5