Merck
55777
Supelco
Potassium disulfite
analytical standard
Szinonimák:
E224, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Lineáris képlet:
K2S2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98% (RT)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
oldhatóság
H2O: 200 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Potassium disulfite (Potassium metabisulfite, PMB) is an inorganic salt with antimicrobial properties. It is a sulfiting agent that prevents browning of foods.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sven Hildebrand et al.
Scientific reports, 9(1), 10880-10880 (2019-07-28)
Optical clearing techniques and light sheet microscopy have transformed fluorescent imaging of rodent brains, and have provided a crucial alternative to traditional confocal or bright field techniques for thin sections. However, clearing and labeling human brain tissue through all cortical