Fontos dokumentumok
1.05057
Supelco
Potassium disulfite
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
K2O5S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
240-795-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥96% (iodometric)
form
solid
hatékonyság
2300 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% In water insoluble matter
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
oldhatóság
450 g/L
térfogatsúly
1000‑1300 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
kation nyomok
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 96 %
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1