Fontos dokumentumok
05121
Heart Infusion Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
HIB
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
beef heart (infusion from 500 g), 10 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptose, 10.0 g/L
kiszerelés
bottle of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
light yellow
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Quality control with growth promotion test according to industry standards
- Quality assurance acc. to ISO 9001
- Cost-efficient powdered media
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques