Merck
53189
Millipore
Mannitol Lysine Crystal Violet Brilliant Green Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
MLCB AGAR, Mannitol Lysine Agar
About This Item
UNSPSC kód:
41171606
NACRES:
NA.85
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.0 g
briliant green, 0.0125 g/L
crystal violet, 0.010 g/L
ferric ammonium citrate, 1.0 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
mannitol, 3.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 4.0 g/L
sodium thiosulfate, 4.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for Salmonella spp.
Alkalmazás
Mannitol Lysine Agar is used for selective isolation of Salmonella species other than Salmonella Typhi and Salmonella Paratyphi A.
Elkészítési megjegyzés
Suspend 49.02 grams in 1000 ml distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. DO NOT AUTOCLAVE. Cool to 45-50°C. Mix well and pour into sterile Petri plates.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)