Merck
52099
Millipore
KPC ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NB.21
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
bacteria
Alkalmazás
KPC ChromoSelect Agar Supplement is recommended for the detection of gram negative bacteria with a reduced susceptibility to carbapenem agents.
Komponensek
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Selective Mix 0.200g
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)