Fontos dokumentumok
1.09877
Millipore
OGYE selective supplement
for yeasts, for molds, pkg of 10 vials, for use with OGYE agar, Base
Szinonimák:
Oxytetracyclin-Glucose-Yeast Extract selective supplement
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.74
összetétel
Oxytetracycline, 0.05 g (in a buffered base )
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 10 vials
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
kompatibilitás
for use with OGYE agar, Base
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
OGYE Selective Supplement contains oxytetracycline in lyophilized form. It suppresses the growth of accompanying bacterial flora during culturing yeasts and molds.
Alkalmazás
OGYE Selective Supplement is an additive used during the OGYE Agar Base during the preparation of OGYE Selective Agar for enumeration of yeasts and molds in food.
Kompatibilitás
For use with OGYE agar, Base (1.05978)
Kapcsolódás
Replaces: 1.09877.0017
Analízis megjegyzés
Tested in OGYE-agar base art. no. 1.05978.
Recovery on test medium
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054):
≥ 50 %
- Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058): ≥ 50 %
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): ≥ 50 %
- Penicillium aurantiogriseum ATCC 16025: ≥ 50 %
Growth
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003):
none
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): none
Incubation: 3 up to 5 days; 28 °C; aerobic.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2