47053
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 110,000
Szinonimák:
Pullulan Polymer Control
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~100000
Mp ~106000
Mw ~112000
Mw/Mn ~1.12
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?