53168
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 1,300
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~1080
Mp ~1080
Mw ~1.320
Mw/Mn ~1.23
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3