97873
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 12,000
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
for GPC
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~10700
Mp ~11200
Mw ~11800
Mw/Mn ~1.10
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?