00893
Dextran
analytical standard, for GPC, 150,000
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
Forma
crystalline
molekulatömeg
Mn ~100,300
Mp ~123,600
Mw ~147,600
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.47
alkalmazás(ok)
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Wound healing hydrogels: Collagen-polyurethane-dextran hydrogels were found to enhance wound healing by reducing inflammation and promoting collagen fibrillogenesis, highlighting dextran′s utility in creating advanced biomaterials for medical applications (Aguayo-Morales et al., 2024).
- Drug delivery systems: A study on novel dextran bioconjugates for targeted therapy examined their role in enhancing the cellular uptake of antisense oligonucleotides, demonstrating dextran′s critical function in developing more efficient drug delivery systems (Kohashi et al., 2024).
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.