Fontos dokumentumok
46778
Sulfachloropyridazine
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, N1-(6-Chloro-3-pyridazinyl)sulfanilamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 1694
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
InChI
1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-6-10(14-13-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOXHILFPRYWFOD-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?