Fontos dokumentumok
46344
Phenol solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Air samples from swine and dairy barns by thermal desorption (TD) module coupled with multidimensional gas chromatography (MDGC)-mass spectrometry (MS)/olfactometry (O).
- Exhaled breath samples from tobacco cigarette and electronic cigarette smokers by GC-MS.
- Bovine breath samples by solid-phase microextraction (SPME) and GC-MS.
- Bovine blood samples by headspace in-tube extraction (HS-INTEX) GC-MS.
- Industrial and urban air samples by TD-GC-MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?