Merck
34044
Supelco
Tiamulin
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(1S,2R,3S,4S,6R,7S,14R)-6-[(2-Diethylaminoethylthio)acetoxy]-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-4-vinyltricyclo[5,4,3,01.8]tetradecan-9-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H47NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
493.74
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CC[C@@H](C)C1(C)[C@@H]2C(=O)CC3
InChI
1S/C28H47NO4S/c1-8-26(6)17-22(33-23(31)18-34-16-15-29(9-2)10-3)27(7)19(4)11-13-28(20(5)25(26)32)14-12-21(30)24(27)28/h8,19-20,22,24-25,32H,1,9-18H2,2-7H3/t19-,20+,22-,24+,25+,26-,27+,28+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UURAUHCOJAIIRQ-QGLSALSOSA-N
Általános leírás
Chemical structure: macrolide
Tiamulinis a veterinary drug with very low water solubility (0.000524 mg/mL). Its mode of action involves suppressing protein synthesis in bacteria.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
For detailed application information, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) section at the bottom of this page.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Inhibition of peptide bond formation by pleuromutilins: the structure of the 50S ribosomal subunit from Deinococcus radiodurans in complex with tiamulin?
Schlunzen F, et al.
Molecular Microbiology, 54(05), 1287-1294 (2004)
K M S Islam et al.
Poultry science, 87(12), 2528-2534 (2008-11-29)
In an earlier study, the continuous medication of broiler feed with a combination of tiamulin (TIA; 20 mg/kg), chlortetracycline (CTC; 60 mg/kg), and the ionophore anticoccidial salinomycin (SAL; 60 mg/kg) caused an initial increase in BW and feed efficiency (FE;
Saad Gharaibeh et al.
Veterinary microbiology, 150(3-4), 379-383 (2011-03-09)
This study compares the antimicrobial susceptibility over time between two groups of Mycoplasma gallisepticum (MG) isolates from the same geographical area. Minimum inhibitory concentration of 13 antimicrobials was determined against two groups of MG isolates from chickens. Group 1 strains
Güliz Gürel et al.
Journal of molecular biology, 389(1), 146-156 (2009-04-14)
Structures have been obtained for the complexes that tiamulin, homoharringtonine, and bruceantin form with the large ribosomal subunit of Haloarcula marismortui at resolutions ranging from 2.65 to 3.2 A. They show that all these inhibitors block protein synthesis by competing
Decreased susceptibility of MRSA ST398 to tiamulin.
Joseph E Rubin et al.
Veterinary microbiology, 151(3-4), 422-423 (2011-04-23)